Fontos dokumentumok
Z174548
Sigma-Aldrich
Cow receiver for Aldrich® micro short-path distillation apparatus
joint: threaded 14/20
About This Item
UNSPSC kód:
41104812
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
joint: threaded14/20
Related Categories
Általános leírás
Removable fingers can hold approximately 12mL.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)