Fontos dokumentumok
SYND151814
Synthware short path distillation head
joint: ST/NS 14/20
Szinonimák:
Synthware D151814, Short path head
About This Item
UNSPSC kód:
41104812
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
joint: ST/NS14/20
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware D151814
Általános leírás
Short-path design for microscale application, used with 25 mm immersion thermometer, and D27 distillation receiver.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)