Fontos dokumentumok
SYND371418
Synthware vacuum jacketed Vigreux short path distillation head
joint: ST/NS 14/20, thermometer joint: ST/NS 10/18, immersion depth 25 mm
Szinonimák:
Synthware D371418, short path head, Vigreux distilling head, Vigreux Distillation Head
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
thermometer joint: ST/NS10/18
joint: ST/NS14/20
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
D371418
merítési mélység
25 mm
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)