Fontos dokumentumok
Z413100
Sigma-Aldrich
Aldrich® micro distilling splitter head
Unjacketed, Overall H 260 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41104812
NACRES:
NB.43
Teljes Ma
260 mm
merítési mélység
50 mm
Általános leírás
The column and receiver joints are 14/20 with a 10/18 thermometer joint, two 2 mm glass stopcocks, PTFE 0-3 mm metering valve. Removable condenser cold-finger for easy cleaning.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)