Fontos dokumentumok
SYNA922440
Synthware vacuum or inert gas adapter
male joint: ST/NS 24/40
Szinonimák:
Synthware A922440, glass vacuum adapter
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
male joint: ST/NS24/40
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware A922440
Általános leírás
Synthware vacuum or gas inlet adapter. Allows for flexible tubing to be connected to apparatus for introduction of vacuum or pressure. Hose connection (10 mm O.D.) is at a 90 degree angle to the standard taper inner joint (24/40).
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)