Fontos dokumentumok
Z171735
Sigma-Aldrich
Aldrich® dry ice condenser trap
Overall H 450 mm, reservoir capacity 250 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41104812
NACRES:
NB.43
Teljes Ma
450 mm
tározókapacitás
250 mL
Related Categories
Általános leírás
4 mm PTFE stopcock. Use with or without dry ice to condense and collect in trap. The hose barb connetors start at 12 mm and taper down to 10 mm.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)