Fontos dokumentumok
Z568546
Sigma-Aldrich
Aldrich® dry ice trap
with SafetyBarb® tubing connectors, joint: ST/NS 24/40
About This Item
UNSPSC kód:
41104812
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
joint: ST/NS24/40
átmérő × H
90 mm × 250 mm
Tartályátmérő
50 mm
Related Categories
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)