Fontos dokumentumok
Z422355
Sigma-Aldrich
Aldrich® dry ice condenser trap
Overall H 490 mm, reservoir capacity 1,000 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41104812
NACRES:
NB.43
Teljes Ma
490 mm
tározókapacitás
1,000 mL
Általános leírás
4 mm PTFE stopcock. Use with or without dry ice to condense and collect in trap. The hose barb connetors start at 12 mm and taper down to 10 mm.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)