Fontos dokumentumok
Z103101
Sigma-Aldrich
Aldrich® large-capacity cold trap
bulb capacity 500 mL, joint: ST/NS 55/50
About This Item
UNSPSC kód:
41104812
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
joint: ST/NS55/50
labda külső átmérő
102 mm
labda kapacitás
500 mL
Általános leírás
With removable cold-fingers and a choice of 55/50 joint or 50 mm O-ring joint. Traps with O-ring joint include pinch clamp. Use with or without dry ice to condense and collect in trap. Dewar flask F9651 is recommended for use with 500 mL capacity cold traps.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)