Fontos dokumentumok
Z121517
Sigma-Aldrich
Aldrich® cold-trap with ball joint
joint: SJ 65/40
About This Item
UNSPSC kód:
41104812
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
joint: SJ65/40
Related Categories
Általános leírás
Trap 7 cm I.D. × 30 cm Length, overall 75 mm O.D. × 470 mm Length, 20 mm O.D. side tubes. Includes pinch clamp.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
cserealkatrész
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)