Fontos dokumentumok
Z225789
Sigma-Aldrich
Aldrich® cold-finger for high-efficiency cold-trap
Standard, joint: ST/NS 45/50
Szinonimák:
Aldrich Cold-Finger, Cold-Finger Cold-Trap, High-Efficiency Cold-Trap
About This Item
UNSPSC kód:
41104812
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
joint: ST/NS45/50
Általános leírás
Extremely efficient design minimizes warming of liquid nitrogen or dry ice/acetone coolant that is added through a side port in the wall of the Dewar and then plugged with a vented stopper. Order Dewar, Z225770, separately.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)