Merck
Z117242
Sigma-Aldrich
Aldrich® dry ice condenser for Büchi® rotary evaporators
with hose barb
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
male joint SJ35/20
hangerőmérési tartomány
500 mL (dry ice reservoir)
Általános leírás
For Büchi rotary evaporators R110, and R151. For use with short stem duct.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)