Merck
W463901
Sigma-Aldrich
2-Methoxypyridine
≥98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H7NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
109.13
FEMA-szám:
4639
Beilstein:
108189
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
burnt; fatty; green
grade:
Halal
Kosher
Ügynökség:
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
grade
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.503 (lit.)
bp
142 °C (lit.)
sűrűség
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
burnt; fatty; green
SMILES string
COc1ccccn1
InChI
1S/C6H7NO/c1-8-6-4-2-3-5-7-6/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IWTFOFMTUOBLHG-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Jogi nyilatkozat
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
89.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
32 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)