Merck
W417080
Sigma-Aldrich
Methyl N-acetylanthranilate
≥99%, FG
Szinonimák:
Acetyl methyl anthranilate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H11NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
193.20
FEMA-szám:
4170
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
Flavis-szám:
09.649
NACRES:
NA.21
grade
FG
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥99%
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
fruity; floral
InChI
1S/C10H11NO3/c1-7(12)11-9-6-4-3-5-8(9)10(13)14-2/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UYQKZKVNYKOXHG-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)