Merck
W262255
Sigma-Aldrich
Bulgarian lavender oil
greener alternative
natural, FG, product of Essential oils and Herbs Ltd
About This Item
CAS-szám:
FEMA-szám:
2622
UNSPSC kód:
12164502
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
Lavandula angustifolia
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
natural
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU 1334/2008 & 178/2002
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
összetétel
Contains EU 1223/2009 restricted Limonene and Linalool and IFRA and EU1223/2009 restricted Geraniol and Coumarin
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
limonene (sum of D, L and DL), coumarin, linalool, geraniol
környezetbarátabb alternatív kategória
Érzékszervi
fresh; lavender; floral
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Egyéb megjegyzések
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
172.4 °F
Lobbanási pont (C)
78 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Essential oils are complex natural extracts consisting of aromatic compounds and related organic chemicals. While they hold great value as fragrance and flavor ingredients, their significant risk of adulteration necessitates consistent formulator testing for quality, naturalness, and allergen levels.