Merck
W397025
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-3-oxo-(2H)-fur-4-yl butyrate
greener alternative
natural, ≥93%
Szinonimák:
Furanone butyrate, Strawberry furanone butyrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H14O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
198.22
FEMA-szám:
3970
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
Flavis-szám:
13.176
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
caramel; brown; sweet
grade:
Halal
Kosher
natural
Ügynökség:
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
grade
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥93%
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
környezetbarátabb alternatív kategória
Érzékszervi
caramel; brown; sweet
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C10H14O4/c1-4-5-8(11)14-10-7(3)13-6(2)9(10)12/h6H,4-5H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JOLGAERKCZYHLF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product is a Biobased product aligning with the principles of "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks" in Green Chemistry.
Jogi nyilatkozat
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)