Merck
W350818
Sigma-Aldrich
Methyl 3-hydroxyhexanoate
≥97%, FG
Szinonimák:
Methyl 3-hydroxycaproate, Pineapple hydroxyhexanoate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH2CH(OH)CH2CO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
146.18
FEMA-szám:
3508
EC-szám:
Európai Tanács szám:
10812
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.532
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
oily; woody; ethereal; fruity; pineapple; sweet
grade:
FG
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Teszt
≥97%
törésmutató
n20/D 1.43 (lit.)
sűrűség
1 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
oily; woody; ethereal; fruity; pineapple; sweet
SMILES string
CCCC(O)CC(=O)OC
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-4-6(8)5-7(9)10-2/h6,8H,3-5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ACCRBMDJCPPJDX-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
185.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
85 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)