Merck
PHL89185
Dihydrokavain
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
(S)-(+)-7,8-Dihydrokavain, (6S)-5,6-Dihydro-4-methoxy-6-(2-phenylethyl)-2H-pyran-2-one, 7,8-Dihydrokawain, Dihydrokavain, Marindinin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H16O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
232.28
Beilstein:
15362
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥98.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COC1=CC(=O)O[C@@H](CCc2ccccc2)C1
InChI
1S/C14H16O3/c1-16-13-9-12(17-14(15)10-13)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,10,12H,7-9H2,1H3/t12-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VOOYTQRREPYRIW-LBPRGKRZSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: kava
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Learn more about our Kava CRM solution for use in quantitative and qualitative analysis of kavalactones and flavokavains in kava products to confirm their potency and authenticity.