Fontos dokumentumok
8.02668
Sigma-Aldrich
Ethyl crotonate
for synthesis
Szinonimák:
Ethyl crotonate, Crotonic acid ethyl ester, trans-2-Butenoic acid ethyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH=CHCOOC2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
EC index szám:
210-808-7
NACRES:
NA.22
gőznyomás
65 hPa ( 50 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
hatékonyság
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
138-140 °C/1013 hPa
átmeneti hőmérséklet
flash point 2 °C
sűrűség
0.92 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O(CC)C(=O)\C=C\C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZFDIRQKJPRINOQ-HWKANZROSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.916 - 0.918
Identity (IR): passes test
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2 °C - closed cup