Merck
W339504
Sigma-Aldrich
(1R)-(−)-Myrtenal
≥97%
Szinonimák:
(−)-Myrtenal, (1R)-2-Pinen-10-al, (1R)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-carboxaldehyde
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H14O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.22
FEMA-szám:
3395
Beilstein:
2961587
Európai Tanács szám:
10379
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
5.106
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
green; spicy; minty; cooling; woody
grade:
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Halal
Kosher
szab. megfelelőség
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥97%
optikai aktivitás
[α]20/D −15°, neat
törésmutató
n20/D 1.503 (lit.)
bp
220-221 °C (lit.)
sűrűség
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
green; spicy; minty; cooling; woody
SMILES string
[H]C(=O)C1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3,6,8-9H,4-5H2,1-2H3/t8-,9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KMRMUZKLFIEVAO-IUCAKERBSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Taste at 30 ppm
Egyéb megjegyzések
Natural occurrence: Cumin seed, juniper berry, pepper, peppermint, scotch spearmint.
Jogi nyilatkozat
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
172.4 °F
Lobbanási pont (C)
78 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 56-56 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 41-41 (2005)