Fontos dokumentumok
175420
2,5-Dimethylpyrazine
98%
Szinonimák:
2,5-Dimethylpyrazine
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.502 (lit.)
bp
155 °C (lit.)
sűrűség
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cnc(C)cn1
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-3-8-6(2)4-7-5/h3-4H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LCZUOKDVTBMCMX-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
147.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
64 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Separation of various pyrazines and sulfur compounds including carbon disulfide and dimethyl disulfide.