Fontos dokumentumok
Z676144
Kern EMB portable balance
AC/DC input 110 - 230 V AC, weighing capacity 500 g, resolution: 0.1 g
Szinonimák:
laboratory balance, movable balance, transportable balance, travel balance, weighing balance
About This Item
UNSPSC kód:
41111502
NACRES:
NB.71
material
stainless steel weighing plate
Jellemzők
CSA approved: no
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Kern EMB 500-1
elérhetőség
not available in EU
mérőkapacitás mérési tartománya
500 g, resolution: 0.1 g
platform átmérő
82 mm
akkumulátor töltöttsége
9 V (Block)
Általános leírás
The EMB is an affordable basic bench top balance offering excellent value for money.
  • Supplied with batteries
  • Auto-off after 3 min. inactivity to preserve batteries
  • Tare weight function
  • External calibration
  • Suspended weighing function
  • Mains adapter optional (part ref: 440-902)
  • Hanging loop underneath unit for underfloor weighing - hook included
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)