Fontos dokumentumok
W269808
Methyl trans-cinnamate
≥98%, stabilized, FCC, FG
Szinonimák:
trans-Cinnamic acid methyl ester
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Teszt
≥98%
tartalmaz
alpha-tocopherol as stabilizer
bp
260-262 °C (lit.)
mp
34-38 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
balsam; fruity; strawberry
SMILES string
COC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O2/c1-12-10(11)8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3/b8-7+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CCRCUPLGCSFEDV-BQYQJAHWSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?