Fontos dokumentumok
W269328
Methyl butyrate
natural, ≥98%, FG
Szinonimák:
Butanoic acid methyl ester, Butyric acid methyl ester, Methyl butanoate
About This Item
Javasolt termékek
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
gőznyomás
40 mmHg ( 30 °C)
Teszt
≥98%
robbanási határérték
3.5 %
törésmutató
n20/D 1.385 (lit.)
bp
102-103 °C (lit.)
sűrűség
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
apple; ethereal
SMILES string
CCCC(=O)OC
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-5(6)7-2/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UUIQMZJEGPQKFD-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
53.0 °F
Lobbanási pont (C)
11.67 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?