Merck
NIST1473C
Low Density Polyethylene Resin
NIST®SRM®
Szinonimák:
Polyethylene
About This Item
Lineáris képlet:
H(CH2CH2)nH
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
kiszerelés
pkg of 60 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
alkalmazás(ok)
chemicals and industrial polymers
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
C=C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3