Merck
1266609
USP
Ethyl oleate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Oleic acid ethyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOC2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
310.51
Beilstein:
1727318
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
ethyl oleate
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.451 (lit.)
bp
216-218 °C/15 mmHg
mp
−32 °C (lit.)
sűrűség
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H38O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h11-12H,3-10,13-19H2,1-2H3/b12-11-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LVGKNOAMLMIIKO-QXMHVHEDSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Ethyl oleate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)