Fontos dokumentumok
282316
Perfluoro-1,3-dimethylcyclohexane
technical grade, 80%
Szinonimák:
Decafluoro-1,3-bis(trifluoromethyl)cyclohexane, Hexadecafluoro-1,3-dimethylcyclohexane, Hexadecafluoro-1,3-dimethylcyclohexane (cis+trans)
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
14 (vs air)
Teszt
80%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.3 (lit.)
bp
101-102 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
sűrűség
1.828 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)C1(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(C(F)(F)F)C1(F)F
InChI
1S/C8F16/c9-1(7(19,20)21)3(11,12)2(10,8(22,23)24)5(15,16)6(17,18)4(1,13)14
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LOQGSOTUHASIHI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- the preparation of amorphous fluorocarbon films by plasma polymerization
- hydroformylation of linear terminal alkenes using rhodium based catalysts under fluorous biphasic conditions in the presence and absence of toluene
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?