00269
Dextran
analytical standard, for GPC, 5,000
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
for GPC
Minőségi szint
Forma
powder or crystals
molekulatömeg
Mn ~3,260
Mp ~4,440
Mw ~5,220
analit kémiai osztály(ok)
oligosaccharides
technika/technikák
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.60
alkalmazás(ok)
food and beverages
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Wound healing applications: Dextran is used in collagen-polyurethane-dextran hydrogels, which enhance wound healing by inhibiting inflammation and promoting collagen fibrillogenesis, showcasing its importance in medical biomaterials (Aguayo-Morales et al., 2024).
- Pharmaceutical research: Dextran is a key component in the formulation of pharmaceuticals, aiding in the stability and delivery of active pharmaceutical ingredients, which is crucial for the development of more effective therapeutic agents (Kohashi et al., 2024).
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?