Fontos dokumentumok
MSST0018
SILu™Lite IL6 Interleukin 6 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS protein standard
Szinonimák:
B-cell stimulatory factor 2 (BSF-2), CTL differentiation factor (CDF), Hybridoma growth factor, IL-6, Interferon beta-2 (IFN-beta-2)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Teszt
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
molekulatömeg
20812.7
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
alkalmasság
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... IL6(3569)
Általános leírás
Suggested Quantitative Analysis Parameters
(MRM settings provided for three suggested peptides)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Fizikai forma
WGK
WGK 2