Fontos dokumentumok
8.14734
Sigma-Aldrich
2,4,4-Trimethylpentene
(mixture of isomers) for synthesis
Szinonimák:
2,4,4-Trimethylpentene, Diisobutylene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H16
CAS-szám:
Molekulatömeg:
112.21
UNSPSC kód:
12352002
EC index szám:
293-261-7
NACRES:
NA.22
gőznyomás
10 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥90.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
380 °C (DIN 51794)
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
kinematic viscosity
0.55 cSt
bp
>98 °C/1013 hPa
mp
-106 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point -12 °C
oldhatóság
<0.1 g/L
sűrűség
0.72 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.716 - 0.720
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
10.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-12 °C - closed cup