Fontos dokumentumok
T76503
Trimethylhydroquinone
97%
Szinonimák:
1,4-Dihydroxy-2,3,5-trimethylbenzene, 3,6-Dihydroxypseudocumene
Teszt
97%
mp
169-172 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(O)c(C)c(C)c1O
InChI
1S/C9H12O2/c1-5-4-8(10)6(2)7(3)9(5)11/h4,10-11H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AUFZRCJENRSRLY-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
375.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
191 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?