Fontos dokumentumok
151599
Trichloroacetyl chloride
99%
Szinonimák:
2,2,2-Trichloroacetyl chloride, Trichloroacetic acid chloride, Trichloroacetochloride
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
16 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.470 (lit.)
bp
114-116 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
sűrűség
1.629 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
chloro
SMILES string
ClC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4O/c3-1(7)2(4,5)6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PVFOMCVHYWHZJE-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
213.8 °F - open cup
Lobbanási pont (C)
101 °C - open cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?