Fontos dokumentumok
W421001
Thioacetic acid
96%
Szinonimák:
Thiacetic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
96%
törésmutató
n20/D 1.465 (lit.)
bp
88-91.5 °C (lit.)
sűrűség
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
meaty; roasted
SMILES string
CC(S)=O
InChI
1S/C2H4OS/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DUYAAUVXQSMXQP-UHFFFAOYSA-N
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
64.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
18 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?