516560
Pertussis toxin
from Bordetella pertussis, Five distinct bands by SDS-PAGE, lyophilized, protein endotoxin, Calbiochem
Szinonimák:
Pertussis Toxin, Bordetella pertussis
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Pertussis Toxin, Bordetella pertussis, This Pertussis toxin, CAS 70323-44-3, catalyzes ADP-ribosylation of guanine nucleotide-binding regulatory proteins Gi, Go, and Gt.
leírás
RTECS - XW5883750
Minőségi szint
Forma
lyophilized
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
do not freeze
idegen aktivitás
adenylate cyclase ≤35 pmol/min-μg (in the presence of calmodulin)
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O(C)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H52O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28-2/h3-25H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WOPKHAQDUMDJIY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Guanine nucleotide-binding regulatory proteins Gi, Go, and Gt
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Fryer, M.W. 1992. Neurosci. Lett.146, 84.
Gierschik, P. 1992. Curr. Topics Microbiol. Immunol.175, 69.
Harada, J., et al. 1992. Eur. J. Pharmacol.227, 301.
Hausman, S.Z., and Burns, D.L. 1992. J. Biol. Chem.267, 13735.
Kaslow, H.R., and Burns, D.L., 1992. FASEB J.6, 2684.
Zhu, J., et al. 1992. J. Pharmacol. Exp. Therap.263, 1479.
Hewlett, E.L., et al. 1983. Infect. Immun.40, 1198.
Moss, J., et al. 1983. J. Biol. Chem.258, 11879.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3