Merck
QBD11373
Sigma-Aldrich
Methoxy-dPEG ®25-DSPE
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C93H184NO34P
Molekulatömeg:
1891.42
UNSPSC kód:
51171641
NACRES:
NA.22
Teszt
>90%
form
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: payload delivery reagent
funkcionális csoport
phospholipid
polimer felépítés
shape: linear
functionality: monofunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Tulajdonságok és előnyök
Methoxy-dPEG ®₂₅-DSPE is a micelle building block with a hydrophilic dPEG.
Jogi információk
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)