Fontos dokumentumok
QBD10275
MAL-dPEG®8-acid
>95% (HPLC)
Szinonimák:
Carboxy-PEG-maleimide, Carboxy-PEG8-maleimide, MAL-PEG400-acid, MAL-PEG8-COOH, MAL-PEG8-acid
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>95% (HPLC)
Forma
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Pegylations
polimer felépítés
shape: linear
functionality: heterobifunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N1(C(=O)C=CC1=O)CCC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)O
Tulajdonságok és előnyök
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)