Merck
QBD11095
Sigma-Aldrich
m-dPEG ®25-amido-dPEG ®24-DSPE
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C144H285N2O59P
Molekulatömeg:
3019.76
UNSPSC kód:
51171641
NACRES:
NA.22
Teszt
>90%
Forma
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: payload delivery reagent
funkcionális csoport
phospholipid
polimer felépítés
shape: linear
functionality: monofunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Tulajdonságok és előnyök
m-dPEG ®₂₅-amido-dPEG ®₂₄-DSPE is a micelle building block.
Jogi információk
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)