Fontos dokumentumok
Z502758
Sigma-Aldrich
Threaded vial connector
8-425 thread for 13-425
Szinonimák:
747205-0813
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.35
szerelvény
8-425 thread for 13-425
Általános leírás
These threaded connectors provide a convenient method to connect standard screw thread sample vials to glassware with GPI threads and to standard taper joint adapters.
• Excellent for collecting samples from rotary evaporator traps
• Made of glass filled nylon with inert PTFE inner seals
• Temp. range: up to 200 °C
Tulajdonságok és előnyök
• Connectors have PTFE seals and FKM O-Rings• Blue glass-filled nylon• For use to 150 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)