Fontos dokumentumok
A4723
Sigma-Aldrich
Amyloid β-Protein Fragment 17-28
≥90% (HPLC), lyophilized powder
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.32
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
Forma
lyophilized powder
molekulatömeg
1324
összetétel
Peptide content, ≥70%
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... APP(351)
Amino Acid Sequence
Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Glu-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys
Alkalmazás
Aβ fragment used to study aggregation.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
H Inouye et al.
Biophysical journal, 64(2), 502-519 (1993-02-01)
To elucidate the relation between amyloid fibril formation in Alzheimer disease and the primary structure of the beta/A4 protein, which is the major component of the amyloid, we have been investigating the ability of peptides sharing sequences with beta/A4 to