Merck
QBD10631
Sigma-Aldrich
Bis-MAL-Lysine-dPEG®4-TFP ester
Szinonimák:
Polyethylene glycol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C37H45F4N5O13
Molekulatömeg:
843.77
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
>90%
form
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
polimer felépítés
shape: linear
functionality: monofunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(C(NC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)CCCCNC(CCN2C(C=CC2=O)=O)=O)NCCOCCOCCOCCOCCC(OC3=C(C(F)=CC(F)=C3F)F)=O
Tulajdonságok és előnyök
Bis-MAL-Lysine-dPEG®4-TFP ester is a unique crosslinker containing two maleimide groups, one on each amine of lysine, a 4-unit, single molecular weight dPEG® spacer arm, and a 2,3,5,6-tetrafluorophenyl (TFP) ester. Each maleimide group reacts with a sulfhydryl group, and the TFP ester reacts with a free amine. The single molecular weight dPEG® spacer is hydrophilic and non-immunogenic. This reagent can be used to modify or form conjugates with antibodies, antibody fragments, peptides, and small molecules.
Jogi információk
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)