Merck
QBD11203
Sigma-Aldrich
Bromoacetamido-dPEG ®24-TFP ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C59H104BrF4NO27
Molekulatömeg:
1415.35
UNSPSC kód:
12352101
NACRES:
NA.22
Teszt
>90%
Forma
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
polimer felépítés
shape: linear
functionality: heterobifunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
BrCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)=O)=O
InChI
1S/C59H104BrF4NO27/c60-52-55(66)65-2-4-69-6-8-71-10-12-73-14-16-75-18-20-77-22-24-79-26-28-81-30-32-83-34-36-85-38-40-87-42-44-89-46-48-91-50-49-90-47-45-88-43-41-86-39-37-84-35-33-82-31-29-80-27-25-78-23-21-76-19-17-74-15-13-72-11-9-70-7-5-68-3-1-56(67)9
Tulajdonságok és előnyök
Bromoacetamido-dPEG ®₂₄-TFP ester can be used to conjugate two different proteins or an antibody with a payload by reaction of the bromoacetamido with a free thiol and reaction of the TFP ester with a primary amine.
Jogi információk
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)