Merck
QBD10313
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-amido-dPEG®24-acid
Szinonimák:
Polyethylene glycol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C66H113NO28
Molekulatömeg:
1368.59
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
>90%
form
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
funkcionális csoport
Fmoc
polimer felépítés
shape: linear
functionality: heterobifunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)=O)=O
Tulajdonságok és előnyök
Fmoc-N-amido-dPEG®24-acid is a novel Fmoc-protected amino acid containing a single molecular weight PEG (dPEG®) spacer arm. This reagent is used to introduce a hydrophilic, non-immunogenic spacer into a peptide (89 Å). Three different lengths of dPEG® allow precise control of spacing and hydrophilicity. Fmoc group can be removed, exposing the terminal amine, using piperidine as with standard peptide synthesis.
Jogi információk
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)