Merck
QBD10807
Sigma-Aldrich
Lipoamido-dPEG®8-acid
Szinonimák:
33-(3R)-1,2-Dithiolan-3-yl-29-oxo-4,7,10,13,16,19,22,25-octaoxa-28-azatritriacontanoic acid, Polyethylene glycol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H51NO11S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
629.82
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
>90%
form
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Pegylations
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: gold reactive
polimer felépítés
shape: linear
functionality: heterobifunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCCCC1CCSS1)=O)=O
Tulajdonságok és előnyök
Lipoamido-dPEG®8-acid permits crosslinking of a molecule with an amine functional group to a metal surface such as gold. The lipoamide group readily forms strong, stable dative bonds with metals such as gold, while the acid group reacts with amines. The dPEG® spacers are hydrophilic, non-immunogenic, single molecular weight compounds of exact length. Precise spacing control of the crosslinked molecules is possible because of this single molecular weight nature. The dPEG® spacers also improve the water solubility of the target molecules.
Jogi információk
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)