Fontos dokumentumok
P7908
N-(1-Pyrenyl)maleimide
Szinonimák:
1-(1-Pyrenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
mp
235-237 °C (lit.)
SMILES string
O=C1C=CC(=O)N1c2ccc3ccc4cccc5ccc2c3c45
InChI
1S/C20H11NO2/c22-17-10-11-18(23)21(17)16-9-7-14-5-4-12-2-1-3-13-6-8-15(16)20(14)19(12)13/h1-11H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YXKWRQLPBHVBRP-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Oligodeoxynucleotide derivatives
- Polymer conjugates of immunogenic peptides
- Modified oligonucleotides for biosensing applications,
Reactant:
- Involved in synthesis of thermally stable fluorescent maleimide/isobutene alternating copolymers
- Used as derivitizing agent for determination of glutathione disulfide levels in biological samples
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.