Merck
655767
Sigma-Aldrich
6-(2-Thienyl)-2-pyridinecarboxaldehyde
97%
Szinonimák:
6-(Thiophen-2-yl)pyridine-2-carbaldehyde
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H7NOS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
189.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
57-61 °C
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
O=Cc1cccc(n1)-c2cccs2
InChI
1S/C10H7NOS/c12-7-8-3-1-4-9(11-8)10-5-2-6-13-10/h1-7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HZFJKPQZABOKLA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)