Merck
P57409
Sigma-Aldrich
2,2′-Pyridil
97%
Szinonimák:
Di-2-pyridylglyoxal
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H8N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
212.20
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
154-156 °C (lit.)
SMILES string
O=C(C(=O)c1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C12H8N2O2/c15-11(9-5-1-3-7-13-9)12(16)10-6-2-4-8-14-10/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PIINXYKJQGMIOZ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Farheen Fatima Khan et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(41), 9737-9746 (2019-05-28)
In the recent years, there has been an emerging research interest in the domain of C-C bond-cleavage reactions. The present contribution deals with the redox-mediated dioxygen activation and C-C bond cleavage in a diruthenium complex [(acac)2 RuII (μ-L1)RuII (acac)2 ]
Rukhsana Anjum et al.
Inorganic chemistry, 58(20), 13709-13723 (2019-07-25)
A series of eight bis(thiosemicarbazone) ligands and 16 of their respective copper(II) and zinc(II) complexes containing a combination of hydrogen, methyl, pyridyl, phenyl, and/or ethyl substituents at the diimine position of the ligand backbone were synthesized and characterized. The objective