Merck
328057
Sigma-Aldrich
4,4′-Dibromobenzil
90%, technical grade
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H4COCOC6H4Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
368.02
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
90%
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
mp
224-226 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
ketone
SMILES string
Brc1ccc(cc1)C(=O)C(=O)c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C14H8Br2O2/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(17)14(18)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NYCBYBDDECLFPE-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
Alkalmazás
4,4′-Dibromobenzil was used in preparation of 5,5′-bis -(4-bromo-phenyl)-3-methyl-imidazolidine-2,4-dione, 5,5′- bis -(4-bromo-phenyl)-3-butyl-imidazolidine-2,4-dione, 5,5′-bis-(4-bromo-phenyl)-3-pentyl-imidazolidine-2,4-dione and 5,5′-bis -(4-chloro-phenyl)-3-ethyl imidazolidine-2,4-dione. It was also used in synthesis of novel quinoxaline-based sensitizers for dye-sensitized solar cells.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Dong Wook Chang et al.
Organic letters, 13(15), 3880-3883 (2011-06-28)
Novel quinoxaline-based organic sensitizers using vertical (RC-21) and horizontal (RC-22) conjugation between an electron-donating triphenylamine unit and electron-accepting quinoxaline unit have been synthesized and used for dye-sensitized solar cells (DSSCs), leading to the relatively high power conversion efficiencies of 3.30
A rapid and efficient microwave-assisted synthesis of hydantoins and thiohydantoins.
Muccioli GG, et al.
Tetrahedron, 59(8), 1301-1307 (2003)