Fontos dokumentumok
M75608
2-Methylpyrazine
≥99%
Szinonimák:
2-Methyl-1,4-diazine, Monomethylpyrazine
Teszt
≥99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.504 (lit.)
bp
135 °C/761 mmHg (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
sűrűség
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cnccn1
InChI
1S/C5H6N2/c1-5-4-6-2-3-7-5/h2-4H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CAWHJQAVHZEVTJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a ligand to prepare coordination polymer [Ag(CF3CO2)(2-Me-Pyz)], wherein 2-Me-Pyz is 2-methylpyrazine.
- To prepare 2-cyanopyrazine via ammoxidation reaction using MoVPO catalyst.
- As a ligand in the synthesis of fluorescent silver(I)-saccharinato complex, which exhibits blue luminescence at room temperature.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
122.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
50 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Separation of various pyrazines and sulfur compounds including carbon disulfide and dimethyl disulfide.