Merck
615501
Sigma-Aldrich
Pimelic-d10 acid
98 atom % D, 99% (CP)
Szinonimák:
Heptanedioic-d10 acid
About This Item
Lineáris képlet:
HO2C(CD2)5CO2H
Molekulatömeg:
170.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51113400
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
99% (CP)
Forma
solid
bp
212 °C/10 mmHg
mp
103-105 °C
tömegeltolódás
M+10
SMILES string
[2H]C([2H])(C(O)=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c8-6(9)4-2-1-3-5-7(10)11/h1-5H2,(H,8,9)(H,10,11)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WLJVNTCWHIRURA-YXALHFAPSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)