Merck
P20955
Sigma-Aldrich
2-Phenylbutyric acid
98%
Szinonimák:
(±)-2-Phenylbutyric acid, α-Ethylphenylacetic acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH(C6H5)COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
164.20
Beilstein:
509876
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
crystals
bp
270-272 °C (lit.)
mp
39-42 °C (lit.)
SMILES string
CCC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OFJWFSNDPCAWDK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Burkhard Lehner et al.
BMC cancer, 14, 495-495 (2014-07-10)
Growing evidence exists that the neoplastic stromal cell population (GCTSC) within giant cell tumors (GCT) originates from mesenchymal stem cells (MSC). In a previous study we identified a microRNA signature that differentiates between these cell types. Five differentially expressed microRNAs
Jin A Cho et al.
PloS one, 9(11), e110086-e110086 (2014-11-08)
Dystonia is a neurological disorder in which sustained muscle contractions induce twisting and repetitive movements or abnormal posturing. DYT1 early-onset primary dystonia is the most common form of hereditary dystonia and is caused by deletion of a glutamic acid residue
Dima Albals et al.
Electrophoresis, 35(19), 2807-2818 (2014-07-02)
A generic chiral separation strategy for the analysis of acidic compounds in CEC is proposed in completion of an earlier defined strategy for nonacidic compounds. The screening step of this strategy uses a 45 mM ammonium formate (pH 2.9)/ACN (35/65